Få mere at vide
4-Nitrosomorpholine, Mikromol™
Artikelnummer. 18020690
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18020690 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020690 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitrosomorpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosomorpholine
CAS 59-89-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrosomorpholine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
SMIL O=NN1CCOCC1
IUPAC navn 4-nitrosomorpholine
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 116.0586 g/mol