Få mere at vide
4-Nitrosomorpholine 1.0 mg/ml in Methanol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Nitrosomorpholine 1.0 mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrosomorpholine |
| CAS | 59-89-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Nitrosomorpholine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2 |
| SMIL | O=NN1CCOCC1 |
| Vis mere |