missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrosomorpholine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol™

Artikelnummer. 18092090
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092090 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092090 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.03L11000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Nitrosomorpholine 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosomorpholine
CAS 59-89-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrosomorpholine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H8 N2 O2
Koncentration 0.1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
SMIL O=NN1CCOCC1
IUPAC navn 4-nitrosomorpholine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 116.0586 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.