Få mere at vide
4-Nitrosohydrochlorothiazid, Mikromol™
Artikelnummer. 17921076
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921076 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0011.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Nitrosohydrochlorothiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosohydrochlorothiazide
CAS 63779-86-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C7 H7 Cl N4 O5 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
IUPAC navn 6-klor-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 326.737
Mængde 25 mg
Formel vægt 325,955 g/mol