Få mere at vide
4-Nitrosodiphenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrosodiphenylamine |
| CAS | 156-10-5 |
| Molekylær formel | C12H10N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Nitroso-N-phenylbenzenamine, (4-Nitroso-phenyl)-phenyl-amine, 4-Nitroso-N-phenylaniline, 4-Nitrosodiphenylamine, N-Phenyl-4-nitrosoaniline, N-Phenyl-p-nitrosoaniline, NSC 5041, p-Nitroso-N-phenylaniline, p-Nitrosodiphenylamine, p-Phenylaminonitrosobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| SMIL | O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-nitroso-N-phenylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0793 |