Få mere at vide
4-Nitroso-3,5-xylenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitroso-3,5-xylenol |
| CAS | 19628-76-3 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethyl-4-nitrosophenol, NSC 38029 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9-11/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(O)cc(C)c1N=O |
| IUPAC navn | 3,5-dimethyl-4-nitrosophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |