Få mere at vide
4-Nitroso-1-piperazineethanol, Mikromol
Beskrivelse
4-Nitroso-1-piperazineethanol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aripiprazole Impurity 30 |
| CAS | 48121-20-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aripiprazole Impurity 30 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H13 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Nitroso-1-piperazineethanol, 2-(4-Nitroso-piperazin-1-yl)-ethanol, 2-(4-Nitrosopiperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-Nitrosopiperazine-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h10H,1-6H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCCN1CCN(CC1)N=O |
| Vis mere |