Få mere at vide
4-Nitroso-1-piperazineethanol, Mikromol
Artikelnummer. 30458272
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30458272 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30458272 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3987.080100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitroso-1-piperazineethanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aripiprazole Impurity 30
CAS 48121-20-6
Analyt- eller komponentnavne Aripiprazole Impurity 30
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H13 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Nitroso-1-piperazineethanol, 2-(4-Nitroso-piperazin-1-yl)-ethanol, 2-(4-Nitrosopiperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-Nitrosopiperazine-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h10H,1-6H2
Løsningstype Neat
SMIL OCCN1CCN(CC1)N=O
IUPAC navn 2-(4-nitrosopiperazin-1-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 159.186
Mængde 100 mg
Formel vægt 159.1008 g/mol