Få mere at vide
4-nitroquinolin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30409870
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30409870 1 g
1 options
Artikelnummer. 30409870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN9007151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Molekylær formel C9 H6 N2 O3
Mængde 1 g
Synonym 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
IUPAC navn 4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 190.16
Formel vægt 190.0378