Få mere at vide
4-nitropyridin N-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitropyridine N-Oxide |
| CAS | 1124-33-0 |
| Molekylær formel | C5H4N2O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Nitropyridine 1-Oxide, 4-Nitropyridine Oxide, NSC 130895, NSC 5079, p-Nitropyridine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC navn | 4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.1 |
| Formel vægt | 140.0222 |