Få mere at vide
4-Nitropyridine-d4 N-Oxide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitropyridine N-Oxide-D4 |
| CAS | 119673-94-8 |
| Molekylær formel | C5 D4 N2 O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,5,6-d4, 4-nitro-, 1-oxide (9 CI, ACI), 4-Nitropyridine-d4 N-Oxide, 4-Nitropyridine-2,3,5,6-d4 1-oxide, 4-Nitropyridine N-Oxide-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])[n+]([O-])c([2 H])c([2 H])c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.1215 |
| Formel vægt | 144.0473 g/mol |
| Vis mere |