Få mere at vide
4-nitropyren, TRC
Artikelnummer. 30421954
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421954 100 mg
30412553 250 mg
30418599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN900850100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57835-92-4
Molekylær formel C16 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 247.25
Synonym Pyrene, 4-nitro-, 4-Nitropyrene
IUPAC navn 4-nitropyren
SMIL [O-][N+](=O)c1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitropyrene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
Formel vægt 247.0633