Få mere at vide
4-Nitrophthalimid, 98%
Artikelnummer. 11429912
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429912 25 g 25g
11419912 5 g 5g
11439912 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429912 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12040.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 89-40-7 | C8H4N2O4 | 192,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-40-7
Molekylær formel C8H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 192.13
MDL nummer MFCD00005884
InChI nøgle ANYWGXDASKQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalimide, 5-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 4-nitro, 5-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-nitro, 5-nitrophthalimide, unii-26na19ui3u, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, ccris 4685, 5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 6969
IUPAC navn 5-nitroisoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophthalimide
Smeltepunkt 200 °C til 204 °C
Mængde 25 g
Beilstein 180224
Formel vægt 192.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophthalimide