Få mere at vide
4-Nitrophthalic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophthalic Anhydride |
| CAS | 5466-84-2 |
| Molekylær formel | C8 H3 N O5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Nitro-1,3-isobenzofurandione, 4-Nitrophthalic Acid Anhydride, 4-Nitrophthalic Anhydride, 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 26424 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3NO5/c10-7-5-2-1-4(9(12)13)3-6(5)8(11)14-7/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 5-nitroisobenzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.113 |
| Formel vægt | 193.0011 |