Få mere at vide
4-nitroftalsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophthalic Acid |
| CAS | 610-27-5 |
| Molekylær formel | C8 H5 N O6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, Phthalic acid, 4-nitro- (6CI,7CI), 4-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-Nitrophthalic acid, 5-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 5-Nitrophthalic acid, NSC 5395 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitroftalsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.13 |
| Formel vægt | 211.0117 |