Få mere at vide
4-Nitrophenylfosforylcholin, TRC
Artikelnummer. 30468297
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30468297 1 g
1 options
Artikelnummer. 30468297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5044651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylphosphorylcholine
CAS 21064-69-7
Molekylær formel C11 H17 N2 O6 P
Mængde 1 g
Synonym Ethanaminium','2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','inner salt, Choline','hydroxide','p-nitrophenyl hydrogen phosphate','inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine
InChI formel InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
SMIL C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (4-nitrophenyl) 2-(trimethylazaniumyl)ethylfosfat
Molekylvægt (g/mol) 304.24
Formel vægt 304.0824