Få mere at vide
4-Nitrophenylfosforylcholin.
Artikelnummer. 15407839
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407839 100 mg 100mg
15417839 500 mg 500mg
15497829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66465.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21064-69-7 | C11H17N2O6P | 304,24 g/mol
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)cholin er en nyttig probe i assayet af Phospholipase C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)cholin er en nyttig probe i assayet af Phospholipase C.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
& Fugtighed Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21064-69-7
Molekylær formel C11H17N2O6P
Molekylvægt (g/mol) 304.24
MDL nummer MFCD00077834
InChI nøgle NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylphosphorylcholine, o-4-nitrophenylphosphoryl choline, 4-nitrophenylphosphorylcholine, 4-nitrophenyl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, 4-nitrophenylphorylcholine, o-4-nitrophenyl-phosphoryl choline, 4-nitrophenyl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate, 2-hydroxy 4-nitrophenoxy phosphinyl oxy-n,n,n-trimethyl-ethanaminium inner salt
PubChem CID 4307994
IUPAC navn (4-nitrophenyl)-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylphosphorylcholine
Smeltepunkt 233°C to 235°C
Farve Gul
Mængde 100 mg
Beilstein 1895422
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 304.24
Fysisk form Fast stof