Få mere at vide
4-Nitrophenyloxamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310004
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310004 1 g 1g
11320004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00325.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-94-6
Molekylær formel C8H6N2O5
Molekylvægt (g/mol) 210.15
MDL nummer MFCD00014709
InChI nøgle ZEJKSYPGUAUQKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyloxamic acid, oxalyl-p-nitroaniline, n-4-nitrophenyl oxamic acid, 4'-nitrooxanilic acid, 2-4-nitrophenyl amino-2-oxoacetic acid, acetic acid, 4-nitrophenyl amino oxo, oxanilic acid, 4'-nitro, 4-nitrophenyl amino oxoacetic acid, 2-4-nitroanilino-2-oxoacetic acid, kyselina n-4-nitrofenyl oxamova czech
PubChem CID 7686
IUPAC navn 2-(4-nitroanilino)-2-oxoacetic acid
SMIL OC(=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyloxamic acid
Smeltepunkt 205°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2809447
Formel vægt 210.15
Procent renhed 98%