Få mere at vide
4-Nitrophenylketoxim på polystren, 2% tværbundet, 200-400 mesh, 0,8-1,0 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384306
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11384306
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19376.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00165078
Synonym Kaiser Oxime resin; 4-Nitrobenzophenone oxime, polymer supported
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylketoxime on polystrene
Navn note 2% cross-linked
Mængde 5 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.8 to 1.0mmol/g
Maskestørrelse 200-400 Mesh