Få mere at vide
4-Nitrophenylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 10626650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626650 1 g Glasflaske 1g
10892051 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433890010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24067-17-2
Molekylær formel C6H6BNO4
Molekylvægt (g/mol) 166.93
MDL nummer MFCD00161360
InChI nøgle NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
IUPAC navn (4-nitrophenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 270°C to 271°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 166.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.