missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrophenylacetylene, TRC

Artikelnummer. 30479541
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479541 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4970001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenylacetylene
CAS 937-31-5
Molekylær formel C8 H5 N O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#C
IUPAC navn 1-ethynyl-4-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.032
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.