Få mere at vide
4-nitrophenyltrifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10726455 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10726455 5 g Glasflaske 5g
10622445 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726455 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425790050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17763-80-3
Molekylær formel C7H4F3NO5S
Molekylvægt (g/mol) 271.17
MDL nummer MFCD00192354
InChI nøgle NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 549870
IUPAC navn (4-nitrophenyl)trifluormethansulfonat
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53,0 °C til 55,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 271.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.