Få mere at vide
4-Nitrophenyltrifluoromethanesulfonat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | 50 °C til 54 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 1998336 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 271.17 |
| Procent renhed | 99% |