Få mere at vide
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Artikelnummer. p-7047061
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398446 1 g 1g
11308456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17481.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17763-80-3 | C7H4F3NO5S | 271.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17763-80-3
Molekylær formel C7H4F3NO5S
Molekylvægt (g/mol) 271.17
MDL nummer MFCD00192354
InChI nøgle NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 549870
IUPAC navn (4-nitrophenyl)trifluormethansulfonat
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1998336
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 271.17
Procent renhed 99%