missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrophenyl trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl trifluoroacetate |
| CAS | 658-78-6 |
| Molekylær formel | CF3CO2C6H4NO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.12 |
| Formel vægt | 235.0092 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?