missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrophenyl Thiazol-5-ylmethyl Carbonate, Mikromol™

Artikelnummer. 30459305
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459305 4 x 25 mg
30049105 25 mg
17907134 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459305 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1034.2300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Nitrophenyl Thiazol-5-ylmethyl Carbonate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate
CAS 144163-97-3
Analyt- eller komponentnavne Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H8 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbonic acid, 4-nitrophenyl 5-thiazolylmethyl ester, (4-Nitrophenyl) thiazol-5-ylmethyl carbonate, Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate
InChI formel InChI=1S/C11H8N2O5S/c14-11(17-6-10-5-12-7-19-10)18-9-3-1-8(2-4-9)13(15)16/h1-5,7H,6H2
Løsningstype Neat
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2cncs2)cc1
IUPAC navn (4-nitrophenyl) 1,3-thiazol-5-ylmethyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 280.26
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 280.0154 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.