Få mere at vide
4-Nitrophenylsulfat, kaliumsalt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10791915
Brand: Thermo Scientific Acros 227490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6217-68-1 | C6H4KNO6S | 257.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6217-68-1
Molekylær formel C6H4KNO6S
Molekylvægt (g/mol) 257.26
MDL nummer MFCD00007466
InChI nøgle BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 4-nitrophenyl sulfate, potassium 4-nitrophenyl sulphate, 4-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulfate, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt 1:1, p-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulphate, phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate ester , potassium salt
PubChem CID 80348
IUPAC navn kalium;(4-nitrophenyl)sulfat
SMIL [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246.0°C to 250.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4OSO3K
Mængde 5 g
Beilstein 06, II, 225
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Formel vægt 257.26
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver