Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 246,0 °C til 250,0 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 0,05% maks. frit p-nitrophenol (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | O2NC6H4OSO3K |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |