missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrophenyl Propionate, TRC

Artikelnummer. 30418380
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418380 25 mg
30424595 50 mg
30423699 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN92617825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19560-60-5
Molekylær formel C9 H9 N O4
Molekylvægt (g/mol) 195.172
IUPAC navn (4-nitrophenyl) propanoate
SMIL CCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl Propionate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-9(11)14-8-5-3-7(4-6-8)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formel vægt 195.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.