Få mere at vide
(4-Nitrophenyl)propiolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Nitrophenyl)propiolic Acid |
| CAS | 2216-24-2 |
| Molekylær formel | C9 H5 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C#Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.14 |
| Formel vægt | 191.0219 |