Få mere at vide
Melford 4-nitrophenylphosphorylcholin
Artikelnummer. 30018635
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018635 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018635 Leverandør Melford Leverandørnr. N830201.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Gratis PNP:
<200 ppm
Tekniske data
Mængde 1 g