Få mere at vide
4-Nitrophenyl Phosphorodichloridate, TRC
Artikelnummer. 30471513
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471513 5 g
30480324 10 g
30474221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30471513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5045355G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 777-52-6
Molekylær formel C6H4Cl2NO4P
Molekylvægt (g/mol) 255.98
Synonym Phosphorodichloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Phosphorodichloridate, 4-Nitrophenyl Dichlorophosphate, 4-Nitrophenyl Phosphoryl Dichloride, Dichloro(p-nitrophenoxy)phosphine Oxide, O-(4-Nitrophenyl) Phosphorodichloridate, Phosphorodichloridic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenyl Dichlorophosphate, p-Nitrophenyl Phosphorodichloridate
IUPAC navn 1-dichlorophosphoryloxy-4-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl Phosphorodichloridate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
Formel vægt 254.9255