Få mere at vide
4-nitrophenylphosphat, dinatriumsalt, hexahydrat, 98+%
Artikelnummer. 10655562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655562 10 g Glasflaske 10g
11985141 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10655562 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    812.65 DKK / 10g
    Spare 90.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
4-nitrophenylfosfat, dinatriumsalt, hexahydrat, 98+%, C6H4NNa2O6P.6H2O, CAS-nummer-33338-18-4 | CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333338-18-4
Molekylær formel C6H4NNa2O6P
Molekylvægt (g/mol) 263.05
MDL nummer MFCD00007319
InChI nøgle VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC navn dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMIL [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,1% maks. frit 4-nitrophenol (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Mængde 10 g
Beilstein 06,237
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klart
Formel vægt 371.14
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller