Få mere at vide
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, 96%
Artikelnummer. p-7082006
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11495053
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12310.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263.05 g/mol
Substrat til alkalisk og sur fosfatasebestemmelser4-Nitrophenylphosphatdinatriumsalthexahydrat er et kromogent substrat, der anvendes til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Substrat til alkalisk og
sur fosfatasebestemmelser4-Nitrophenylphosphatdinatriumsalthexahydrat er et kromogent substrat, der anvendes til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Opløselighed
Blandbar med vand. Ikke blandbar med ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333338-18-4
Molekylær formel C6H4NNa2O6P
Molekylvægt (g/mol) 263.05
MDL nummer MFCD00007319
InChI nøgle VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC navn dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMIL [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 5324661
Opløselighedsinformation Miscible with water. Immiscible with ethanol and acetone.
Formel vægt 371.15 (263.06 Anhydrous)
Procent renhed 98%