Få mere at vide
4-Nitrophenylphosphat dinatriumsalthexahydrat, 96%
Artikelnummer. 11495053
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495053 5 g 5g
11405063 25 g 25g
11415063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12310.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.58 DKK
    400.65 DKK / 5g
    Spare 87.93 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263,05 g/mol
Substrat til alkalisk og sur fosfatasebestemmelser4-Nitrophenylphosphatdinatriumsalthexahydrat er et kromogent substrat, der anvendes til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Substrat til alkalisk og
sur fosfatasebestemmelser4-Nitrophenylphosphatdinatriumsalthexahydrat er et kromogent substrat, der anvendes til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Opløselighed
Blandbar med vand. Ikke blandbar med ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333338-18-4
Molekylær formel C6H4NNa2O6P
Molekylvægt (g/mol) 263.05
MDL nummer MFCD00007319
InChI nøgle VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC navn dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMIL [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 5324661
Opløselighedsinformation Blandet med vand. Ublandelig med ethanol og acetone.
Formel vægt 371,15 (263,06 Vandfri)
Procent renhed 98%