Få mere at vide
4-Nitrophenylphosphat dinatriumsalthexahydrat, 96%
Beskrivelse
Substrat til alkalisk og sur fosfatasebestemmelser4-Nitrophenylphosphatdinatriumsalthexahydrat er et kromogent substrat, der anvendes til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
sur fosfatasebestemmelser4-Nitrophenylphosphatdinatriumsalthexahydrat er et kromogent substrat, der anvendes til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Opløselighed
Blandbar med vand. Ikke blandbar med ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 5324661 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. Ublandelig med ethanol og acetone. |
| Formel vægt | 371,15 (263,06 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |