Få mere at vide
4-Nitrophenylphosphat dinatriumsalthexahydrat, 5 mg tabletter, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Nitrophenylphosphat dinatriumsalthexahydrat, der fungerer som et kromogent substrat til bestemmelse af sure og alkaliske fosfataser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
sure og alkaliske fosfataser.
Opløselighed Det er opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Tabletterne skal opbevares -20 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |
| Navn note | 5 mg tabletter |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 Pc. |
| Beilstein | 5324661 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 371,15 (263,05 Vandfri) |
| Fysisk form | Tablets |