Få mere at vide
4-nitrophenylfosfat, 97 %
Artikelnummer. 15535896 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535896 50 g 50g
15490210 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535896 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455010500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 330-13-2 | C6H6NO6P | 219,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330-13-2
Molekylær formel C6H6NO6P
Molekylvægt (g/mol) 219.09
InChI nøgle XZKIHKMTEMTJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl phosphate, 4-nitrophenyl dihydrogen phosphate, nitrophenylphosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl phosphate, p-nitrophenyl dihydrogen phosphate, p-nitrophenol phosphate, p-nitrophenylphosphate, pnpp
PubChem CID 378
ChEBI CHEBI:17440
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl phosphate
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Lineær formel O2NC6H4OP(O)(OH)2
Mængde 50 g
Formel vægt 219.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.