Få mere at vide
Melford 4-Nitrophenyl Phenylphosphonat
Artikelnummer. 30018624
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018624 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018624 Leverandør Melford Leverandørnr. N814701.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 57072-35-2
  • Molekylformel:C12H10NO5P
  • Molekylvægt: 279,2 g/mol
Tekniske data
Mængde 1 g