Få mere at vide
4-nitrophenylfenyl sulfid, 98%
Artikelnummer. 11443507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443507 25 g 25g
11433507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17278.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 952-97-6 | C12H9NO2S | 231,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 952-97-6
Molekylær formel C12H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 231.27
MDL nummer MFCD00024700
InChI nøgle RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl sulfide, 1-nitro-4-phenylsulfanyl benzene, p-nitrodiphenyl sulfide, p-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl thioether, 1-nitro-4-phenylthio benzene, phenyl p-nitrophenylsulfide, benzene, 1-nitro-4-phenylthio, sulfide, p-nitrophenyl phenyl
PubChem CID 13720
IUPAC navn 1-nitro-4-phenylsulfanylbenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl phenyl sulfide
Smeltepunkt 54 °C til 57 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 231.27
Procent renhed 98%