Få mere at vide
4-Nitrophenyl palmitate, 98+%
Artikelnummer. 11303066
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11303066
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10896.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1492-30-4 | C22H35NO4 | 377.525 g/mol
Aktiviteterne af fri og immobiliseret PPL blev bestemt ved spektrofotometrisk assay under anvendelse af 4-nitrophenylpalmitat (pNPP) som substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aktiviteterne af fri og
immobiliseret PPL blev bestemt ved spektrofotometrisk assay under anvendelse af 4-nitrophenylpalmitat (pNPP) som substrat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i CHCl3.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1492-30-4
Molekylær formel C22H35NO4
Molekylvægt (g/mol) 377.525
MDL nummer MFCD00047732
InChI nøgle LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #
PubChem CID 73891
ChEBI CHEBI:85645
IUPAC navn (4-nitrophenyl)hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl palmitate
Smeltepunkt 65°C to 66°C
Mængde 5 g
Beilstein 1891754
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in CHCl3.
Formel vægt 377.53
Procent renhed ≥98%