Få mere at vide
4-Nitrophenyloctanoat, 96%
Artikelnummer. 11368565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368565 1 g 1g
11378565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12022.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1956-10-1
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD00024665
InChI nøgle GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:50182
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl octanoate
Tæthed 1.082
Brydningsindeks 1.512
Mængde 1 g
Synonym 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
SMIL CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-nitrophenyloctanoat
PubChem CID 3071
Formel vægt 265.31
Procent renhed 97%