Få mere at vide
4-Nitrophenyl isothiocyanat, 97%
Beskrivelse
4-Nitrophenyl isothiocyanat bruges som specialiseret i syntetisering af organiske finkemikalier og farmaceutiske mellemprodukter til brug i udvikling og produktion
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nitrophenyl isothiocyanat bruges som specialiseret i syntetisering af organiske fine kemikalier og farmaceutiske mellemprodukter
til brug i udvikling og produktion.
Opløselighed
Det hydrolyseres med vand. Opløselig i toluen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 105 °C til 110 °C |
| Kogepunkt | 137 °C til 138 °C (11 mmHg) |
| Lugt | Irriterende |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 640027 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Den hydrolyserer med vand. Opløselig i toluen. |
| Formel vægt | 180.19 |
| Vis mere |