Få mere at vide
4-Nitrophenyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333156
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333156 10 g 10g
11343156 50 g 50g
11357506 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11042.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2131-61-5 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
4-Nitrophenyl isothiocyanat bruges som specialiseret i syntetisering af organiske finkemikalier og farmaceutiske mellemprodukter til brug i udvikling og produktion
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-
Nitrophenyl isothiocyanat bruges som specialiseret i syntetisering af organiske fine kemikalier og farmaceutiske mellemprodukter
til brug i udvikling og produktion.
Opløselighed
Det hydrolyseres med vand. Opløselig i toluen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2131-61-5
Molekylær formel C7H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.181
MDL nummer MFCD00007307
InChI nøgle NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isothiocyanate, 4-nitrophenylisothiocyanate, p-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-nitro, isothiocyanic acid 4-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-4-nitro-benzene, 4-nitrobenzenisothiocyanate, 4-nitrophenyl isothiocyanate 25gr, pubchem13428, 4nitrophenyl isothiocyanate
PubChem CID 75044
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 105°C to 110°C
Kogepunkt 137°C to 138°C (11 mmHg)
Lugt Irritating
Mængde 10 g
FN nummer UN2923
Beilstein 640027
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes with water. Soluble in toluene.
Formel vægt 180.19
Procent renhed 97%