missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrophenyl Isocyanide, TRC

Artikelnummer. 30464668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464668 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54528850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl Isocyanide
CAS 1984-23-2
Molekylær formel C7 H4 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym p-Nitrophenyl Isocyanide, p-Nitrophenyl Isonitrile, 1-Isocyano-4-nitrobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
IUPAC navn 1-isocyano-4-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 148.119
Formel vægt 148.027
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.