Få mere at vide
4-Nitrophenyl Isocyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl Isocyanide |
| CAS | 1984-23-2 |
| Molekylær formel | C7 H4 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | p-Nitrophenyl Isocyanide, p-Nitrophenyl Isonitrile, 1-Isocyano-4-nitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| IUPAC navn | 1-isocyano-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.119 |
| Formel vægt | 148.027 |