Få mere at vide
4-nitrophenylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 10277700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10277700 25 g Glasflaske 25g
10592651 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296700250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-28-7
Molekylær formel C7H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.12
InChI nøgle GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC navn 1-isocyanato-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl isocyanate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56,0 °C til 62,0 °C
Farve Gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4NCO
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i benzen og toluen
Formel vægt 164.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof