Få mere at vide
4-nitrophenylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11483494
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483494 25 g 25g
11334689 1 g 1g
11473494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483494 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11194.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1223.90 DKK
    1100.65 DKK / 25g
    Spare 123.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
4-Nitrophenylisocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. 4-Nitrophenylisocyanat blev anvendt i syntesen af 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazincarboxamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenylisocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. 4-Nitrophenylisocyanat blev anvendt i syntesen af 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazincarboxamid.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med vand, varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-28-7
Molekylær formel C7H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.12
MDL nummer MFCD00007306
InChI nøgle GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC navn 1-isocyanato-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl isocyanate
Smeltepunkt 56 °C til 59 °C
Kogepunkt 137 °C til 138 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3335
Beilstein 389516
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 164.12
Procent renhed 97%