Få mere at vide
4-Nitrophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11473494
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11473494
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11194.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
4-Nitrophenylisocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. 4-Nitrophenylisocyanat blev anvendt i syntesen af 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazincarboxamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenylisocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. 4-Nitrophenylisocyanat blev anvendt i syntesen af 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazincarboxamid.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med vand, varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-28-7
Molekylær formel C7H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.12
MDL nummer MFCD00007306
InChI nøgle GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC navn 1-isocyanato-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl isocyanate
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 137°C to 138°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3335
Beilstein 389516
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 164.12
Procent renhed 97%