Få mere at vide
4-nitrophenylisocyanat, 97%
Beskrivelse
4-Nitrophenylisocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. 4-Nitrophenylisocyanat blev anvendt i syntesen af 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazincarboxamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrophenylisocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. 4-Nitrophenylisocyanat blev anvendt i syntesen af 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazincarboxamid.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med vand, varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl isocyanate |
| Smeltepunkt | 56°C to 59°C |
| Kogepunkt | 137°C to 138°C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3335 |
| Beilstein | 389516 |
| Formel vægt | 164.12 |
| Procent renhed | 97% |