Få mere at vide
4-nitrophenylisocyanat (1-isocyanato-4-nitrobenzen), TRC
Artikelnummer. 30402418
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30402418 10 g
1 options
Artikelnummer. 30402418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI79827010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene)
CAS 100-28-7
Molekylær formel C7H4N2O3
Mængde 10 g
Synonym Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC navn 1-isocyanato-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 164.12
Formel vægt 164.0222